Merck
ENA372573110
Enamine
5-(tert-butylsulfanyl)pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.78
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butylsulfanyl)-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3S.ClH/c1-10(2,3)14-7-4-5-8(9(11)12)13-6-7;/h4-6H,1-3H3,(H3,11,12);1H
InChI Key
WNQRMUHZBBWGCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112228
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112228
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)