Merck
ENA372573016
Enamine
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.3
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,6-7,13-14H,4-5,8-11H2
InChI Key
NDXMZQWEQVHWOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112018
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)