Merck
ENA372572947
Enamine
1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dichloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N4/c9-5-1-7(10)8(12-2-5)14-4-6(11)3-13-14/h1-4H,11H2
InChI Key
SPTWIADVPOGCGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111851
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111851