Merck
ENA372572843
Enamine
6-(propan-2-yloxy)pyridine-3-carboximidamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.14
MDL番号:
Iupac Name
6-isopropoxy-3-pyridinecarboximidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-6(2)13-8-4-3-7(5-12-8)9(10)11;;/h3-6H,1-2H3,(H3,10,11);2*1H
InChI Key
LSATVUCMIJRFLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111535
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111535
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)