Merck
ENA372572815
Enamine
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H9NS/c1-3-7-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
VVOIVFPLDQYDNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111489
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111489