Merck
ENA372572664
Enamine
2-(5-oxooxolan-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.13
MDL番号:
mp
86-88
Iupac Name
(5-oxotetrahydro-3-furanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H8O4/c7-5(8)1-4-2-6(9)10-3-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
OLUFKMOMLQRPFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109535
Melting Point
86-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109535