Merck
ENA372572500
Enamine
2-(difluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.15
MDL番号:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)
InChI Key
HKXJEPKUQKEYDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)