Merck
ENA372572365
Enamine
pentafluorophenyl 1,3-thiazole-2-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.24
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 1,3-thiazole-2-sulfonate
Inchi Code
1S/C9H2F5NO3S2/c10-3-4(11)6(13)8(7(14)5(3)12)18-20(16,17)9-15-1-2-19-9/h1-2H
InChI Key
VOFZDXGJLWXINF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)