Merck
ENA371464612
Enamine
2-(naphthalen-1-yl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.66
MDL番号:
mp
89-90
Iupac Name
1-naphthylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI Key
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110726
Melting Point
89-90
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110726