Merck
ENA371464274
Enamine
2-chloro-3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)quinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.75
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O/c1-9-7-18(8-10(2)19-9)14-13(15)16-11-5-3-4-6-12(11)17-14/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
PXSAXEDZFNRAOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110823
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110823