Merck
ENA371464111
Enamine
2-{[5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.33
MDL番号:
Iupac Name
{[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H11N3O3S/c18-12(19)9-21-14-16-15-13(11-7-4-8-20-11)17(14)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI Key
AHAPZORVJXZWPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110698
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110698
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)