Merck
ENA371463921
Enamine
2-(morpholin-4-yl)cyclohexan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H20N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h9-10H,1-8,11H2
InChI Key
ZRAFIVNWDABKOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108654
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108654