Merck
ENA371463576
Enamine
4-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.32
MDL番号:
mp
286-290
Iupac Name
4-[(1,3-thiazol-2-ylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O4S2/c13-9(14)7-1-3-8(4-2-7)18(15,16)12-10-11-5-6-17-10/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
NIMGAAOSOLCXAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109701
Melting Point
286-290
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109701