Merck
ENA371463530
Enamine
3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.62
MDL番号:
mp
76-78
Iupac Name
3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,12,13)
InChI Key
WCFMGDDKGCCBRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109533
Melting Point
76-78
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)