Merck
ENA371463395
Enamine
3-(naphthalen-2-yloxy)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-naphthyloxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c14-8-3-9-15-13-7-6-11-4-1-2-5-12(11)10-13/h1-2,4-7,10H,3,8-9,14H2
InChI Key
GGPOZDBJXGCCPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109066