Merck
ENA371463375
Enamine
(2,2-dimethylpropyl)(2-methylpropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.27
MDL番号:
Iupac Name
N-isobutyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N/c1-8(2)6-10-7-9(3,4)5/h8,10H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
QSJJIBZBFOFKES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)