Merck
ENA371463341
Enamine
2-tert-butylpyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
mp
170-171
Iupac Name
2-tert-butyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-9(2,3)8-10-4-6(5-11-8)7(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
YWTKTHQJHQUTGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108921
Melting Point
170-171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108921