Merck
ENA371178201
Enamine
6-chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.57
MDL番号:
mp
102-105
Iupac Name
6-chloro-3-(difluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3ClF2N4/c7-3-1-2-4-10-11-6(5(8)9)13(4)12-3/h1-2,5H
InChI Key
ROMPZOMVJLWOLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108340
Melting Point
102-105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)