Merck
ENA371178065
Enamine
2-(cyclohexyloxy)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-2-9(10(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GTJWOEVIXCZUAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108029
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108029