Merck
ENA371177965
Enamine
2-(3-methylcyclopentyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
(3-methylcyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6-2-3-7(4-6)5-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
BXPUDAKSSKGBHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711