Merck
ENA371177820
Enamine
4-[(4-methoxyphenyl)methyl]azetidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methoxybenzyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)6-9-7-11(13)12-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
BDPDLMKBUJZWAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107273
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)