Merck
ENA371177584
Enamine
3-methyloxan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(7)3-2-4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
JUQXHRNZEMUHEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)