Merck
ENA371177466
Enamine
5-bromo-3,3-diethyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.63
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3,3-diethylindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrN.ClH/c1-3-12(4-2)8-14-11-6-5-9(13)7-10(11)12;/h5-7,14H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
SEOHTIZICIPHRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107830
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107830
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)