Merck
ENA371177451
Enamine
4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1-sulfonyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.16
MDL番号:
mp
172-174
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzenesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S.ClH/c10-16(14,15)9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5H2;1H
InChI Key
BYHSRYRUTBWOQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
Melting Point
172-174
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)