Merck
ENA371177388
Enamine
3-methoxythiophene-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7NO3S2/c1-9-4-2-3-10-5(4)11(6,7)8/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
DGRQYAZHUZLDRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104133
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)