Merck
ENA370563741
Enamine
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.11
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C5H7F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2
InChI Key
PQHMFPNCDSFTAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93420