Merck
ENA370563679
Enamine
N-(2-formamidoethyl)formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
mp
110-115
Iupac Name
N,N'-(ethane-1,2-diyl)diformamide
Inchi Code
1S/C4H8N2O2/c7-3-5-1-2-6-4-8/h3-4H,1-2H2,(H,5,7)(H,6,8)
InChI Key
NBNDPGGJEJRDBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104295
Melting Point
110-115
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)