Merck
ENA370563606
Enamine
6-methyl-2-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.24
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2-(4-morpholinyl)-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c1-7-6-8(10)12-9(11-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
UJYHTKFDQSFBTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106390
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106390