Merck
ENA370563601
Enamine
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,10H,1-2H3
InChI Key
PSKWYWANKQMURA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)