Merck
ENA370563458
Enamine
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.27
MDL番号:
Iupac Name
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-7-3-4-8(6-10)9(5-7)11-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
TVOUGPNWTKSBAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)