Merck
ENA370563421
Enamine
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.26
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9,12H,1-2,4-5,14H2
InChI Key
SEVSBNYOVVORBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)