Merck
ENA370563295
Enamine
5-formylthiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
mp
171-173
Iupac Name
5-formyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O3S/c7-2-5-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
DZWLJMCEXWXWRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103857
Melting Point
171-173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103857