Merck
ENA370563138
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-acetyl-4-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(12)11-6-3-9(2-5-10)4-7-11/h9H,2-7,10H2,1H3
InChI Key
KCVCXSGVHBGIHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)