Merck
ENA370563095
Enamine
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.21
MDL番号:
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-7-2-3-8(5-14)9(4-7)15-6-10(11,12)13/h2-4H,5-6,14H2,1H3
InChI Key
QEMJVHCRJLGVQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)