Merck
ENA370562972
Enamine
methyl 3-(2,4-dichlorophenoxy)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2,4-dichlorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3/c1-14-10(13)4-5-15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
MKNBYTBUULRHFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104506
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104506
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)