Merck
ENA370562952
Enamine
5-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-indanol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-8-2-1-6-4-9(11)5-7(6)3-8/h1-3,9,11H,4-5,10H2
InChI Key
IUYSLZHHPZCKSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104464
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104464