Merck
ENA370562885
Enamine
5-oxo-1-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.66
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O3.ClH/c13-9-5-7(10(14)15)6-12(9)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,7H,5-6H2,(H,14,15);1H
InChI Key
ZEDQDMLBHFDPMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330