Merck
ENA370562863
Enamine
N-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.74
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(7)5-8;/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI Key
JMEJTUZKOXONFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105997
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)