Merck
ENA370562847
Enamine
2-(2,3-dimethylphenyl)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,3-dimethylphenyl)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H16F3N/c1-9-5-3-6-11(10(9)2)12(13(14,15)16)7-4-8-17-12/h3,5-6,17H,4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
DGJPPOVWQBQCQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105845
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105845