Merck
ENA369383501
Enamine
5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
Iupac Name
5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-3-2-4-9-10-5-8(6-12)11(7)9/h2-6H,1H3
InChI Key
DUMDWTOBALQSBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99273
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)