Merck
ENA369383093
Enamine
1-hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
Iupac Name
1-hydroxycyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-4-5(7)2-1-3-5/h7H,1-3H2
InChI Key
VGOUNPBUASFCKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102708
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102708
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)