Merck
ENA369383091
Enamine
4-fluoro-3-(methylsulfamoyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.22
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-[(methylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO4S/c1-10-15(13,14)7-4-5(8(11)12)2-3-6(7)9/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NAUQCMNLXQNWRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102705
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102705