Merck
ENA369382980
Enamine
2-bromo-1-cyclobutylethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclobutylethanone
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6(8)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI Key
ODPHLRQTQFMNJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)