Merck
ENA369382848
Enamine
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.18
MDL番号:
Iupac Name
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c10-9(11,12)6-5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4H,5-6,13H2
InChI Key
VJUGSERGPJFCPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)