Merck
ENA369382745
Enamine
1-[4-(4-methylpyrrolidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-acetyl-4-(4-methyl-3-pyrrolidinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c1-9-7-12-8-11(9)14-5-3-13(4-6-14)10(2)15/h9,11-12H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
FTMOFYFZOVXAFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94503
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94503
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)