Merck
ENA369382293
Enamine
4-(cyclopentylmethoxy)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.29
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclopentylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-2-4-10(3-1)9-13-11-5-7-12-8-6-11/h10-12H,1-9H2
InChI Key
FVDACKFOQJSIMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102173