Merck
ENA369382275
Enamine
bis[(6-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.31
MDL番号:
mp
47-48
Iupac Name
N,N-bis[(6-methyl-2-pyridinyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C14H17N3/c1-11-5-3-7-13(16-11)9-15-10-14-8-4-6-12(2)17-14/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
HUMBKTHJRGPSNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102142
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102142