Merck
ENA369382185
Enamine
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.23
MDL番号:
Iupac Name
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c10-4-5-13-8-3-1-2-7(6-8)9(11)12/h1-3,6H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
LMDWJPUBJMKLJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101952
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101952
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)