Merck
ENA369382090
Enamine
ethyl 2-amino-5-(3-oxopiperazin-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.3
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-(3-oxo-1-piperazinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17N3O3/c1-2-19-13(18)10-7-9(3-4-11(10)14)16-6-5-15-12(17)8-16/h3-4,7H,2,5-6,8,14H2,1H3,(H,15,17)
InChI Key
UMOHINBNAALKMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101721
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101721