Merck
ENA369382032
Enamine
3-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.28
MDL番号:
mp
99-100
Iupac Name
3-methyl-1-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H18N4/c1-8-7-10(11)14(12-8)9-3-5-13(2)6-4-9/h7,9H,3-6,11H2,1-2H3
InChI Key
NNBQKNVCHRPVFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
Melting Point
99-100
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)